Learn More
Hirschmann™ Blaue Glasbürette der Klasse AS mit seitlichem Glassperrhahn
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Blaue Graduierung
- Hauptringgraduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Seitlicher Absperrhahn mit Glasküken
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargeninformation
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Glas |
| Graduierungen | 0.02 ml |
| Enthält | Schellbachstreifen |
| Umfang | Blau |
| Sperrhahn | lateral |
| Material des Sperrhahns | Glas |
| Toleranz | ±0.02 ml |
| Typ | Bürette |
| Class | Klasse AS |
| Mehr anzeigen |