Learn More
Hirschmann™ Braune graduierte Nullpunkt-Messpipetten der Klasse B
Artikelnummer. 10426513
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
20 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10426513
Marke: Hirschmann™ 1100365
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen.
  • Mit silberner Diffusionsfarbe für dauerhafte Markierungen
  • Braune Graduierungsmarkierungen
  • Hauptringgraduierung
  • Nullpunkt am Boden
  • Hergestellt aus Natronkalkglas aus AR-Glas™ mit einer glatten, nicht porösen Oberfläche
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Graduiert bis zur Spitze
  • Kalibriert für EX
  • Typ 2, DIN EN ISO 835
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 835
Klasse AS
Material AR-GLAS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Volumetrische Genauigkeit beim Pipettieren
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0.1 ml
Graduierungsart Diffusionsfarbe
Volumen (metrisch) 20 ml
Länge (metrisch) 360 Mm ± 5 mm
Typ Messpipette