Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
1 ml
1.5 ml
2 ml
2,5 mL
3 ml
4 mL
5 ml
6 ml
7 mL
8 mL
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beskrivelse
- Eine Markierung
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifizierung mit Datum
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Menge | 6/Packung |
| Toleranz | 0,03 mL |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Länge (metrisch) | 520 mm |
| Typ | Volumetrische Pipette |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion