Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert, 2 Markierungen
Artikelnummer. 11732152
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11732152
Marke: Hirschmann™ 1340240
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer braun gefärbten Graduierung versehen.
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Volumen zwischen zwei Markierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Klasse AS
Material AR-GLAS
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 12/Pckg.
Toleranz 0.01 ml
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 350 mm
Typ Volumetrische Pipette