Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert, 2 Markierungen
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer braun gefärbten Graduierung versehen.
Marke: Hirschmann™ 1340233
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Volumen zwischen zwei Markierungen
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
AS | |
Ja | |
12/Pckg. | |
1 ml | |
Volumetrische Pipette |
AR-GLAS | |
Braun | |
0.008 ml | |
325 mm |