Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 ml
1 ml
2 ml
2.5 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Unit Size:
12 Stück
2 Stück
6 Stück
Description
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Eine Markierung, blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Specifications
Specifications
| Klasse | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Menge | 6/Pckg. |
| Toleranz | 0.008 ml |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Länge (metrisch) | 325 mm |
| Typ | Volumetrische Pipette |