Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert
Artikelnummer. 11720794
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 ml
1 ml
2 ml
2.5 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11720794
Marke: Hirschmann™ 1341160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer blauen Graduierung versehen.
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Eine Markierung, blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Klasse AS
Material AR-GLAS
Skala Ja
Graduierungsfarbe Blau
Menge 6/Pckg.
Toleranz 0.025 ml
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 450 mm
Typ Volumetrische Pipette