Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer blauen Graduierung versehen.
Marke: Hirschmann™ 1341175
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Eine Markierung, blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
AS | |
Ja | |
2/Pckg. | |
50 ml | |
Volumetrische Pipette |
AR-Glas | |
Blau | |
0.05 ml | |
550 mm |