Learn More
Brand™ Blau™ volumetrische Kugelpipetten, Klasse AS, AR-Glas, mit Zertifikat
Einzigartige AS-Vollpipetten aus Kalknatronglas mit 1 Markierung und blauer Graduierung mit 8 ml Volumen, ±0.02 ml Toleranz und 440 ±10 mm Gesamtlänge. Lieferung mit individuellem Konformitätszertifikat.
Marke: Brand™ 929710
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollpipetten, Klasse AS, Kalknatronglas, 1 Markierung, blaue Graduierung
- Blaubrand™. DIN EN ISO 648
- DE-M-Markierung. Mit Chargennummer
- Skala und Beschriftung in kontrastierendem blauem Einbrennlack
- Kalibriert auf Volumenabgabe (EX)
- Alle Blaubrand™ Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat des Herstellers pro äußerer Packung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
- Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
- Volumen: 8 ml
- Toleranz: ±0.02 ml
- Gesamtlänge: 440 ± 10 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS | |
Blau | |
8 ml |
Ja | |
AS | |
Ja | |
DE-M-Markierung | |
Volumetrische Vollpipette |