Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS
Artikelnummer. 11393854 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
:
Kapazität: 9 ml
Artikelnummer. 11393854
Marke: BRAND™ 29711
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden.
  • AR-GLAS™ Konstruktion gemäß DIN EN ISO 648
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Klasse AS, DE-M-Markierung
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Alle BLAUBRAND™ Vollpipetten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
  • Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibriert Ja
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648
Klasse AS
Material AR-GLAS
Skala Ja
Graduierungen eine Kennzeichnung
Graduierungsart DE-Markierung
Menge 6/Packung
Toleranz ±0.2 ml
Farbe Schwarz
Volumen (metrisch) 9 ml
Länge (metrisch) 440 mm
Typ Volumetrische Vollpipette