Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten der Klasse A mit braunen Graduierungen, USP
Artikelnummer. 15665455
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Toleranz:
0,001 ml
0,01 ml
0,02 ml
0,03 ml
Länge (metrisch):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Unit Size:
6 Stück
Product Code. 15665455
Brand: Hirschmann™ 134015027
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit gemäß USP-Standard für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Vollpipetten der Klasse A mit brauner Graduierung werden aus AR™-Weißglas hergestellt.
  • Gemäß USP
  • Eine Kennzeichnung
  • Mit datierter Chargenkennung
Specifications
Klasse A
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 6/Pckg.
Toleranz 0,001 ml
Volumen (metrisch) 4 ml
Länge (metrisch) 400 mm
Typ Messpipette