Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten der Klasse A mit braunen Graduierungen, USP
Artikelnummer. 12851783
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Toleranz:
0,001 ml
0,01 ml
0,02 ml
0,03 ml
Länge (metrisch):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 12851783
Marke: Hirschmann™ 134016427
Nur noch null auf Lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit gemäß USP-Standard für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Vollpipetten der Klasse A mit brauner Graduierung werden aus AR™-Weißglas hergestellt.
  • Gemäß USP
  • Eine Kennzeichnung
  • Mit datierter Chargenkennung
Specifikationer
Klasse A
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 6/Pckg.
Toleranz 0,03 ml
Volumen (metrisch) 15 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Typ Messpipette
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.