Få mere at vide
Få mere at vide
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse A
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Beschreibung:
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
PMP-Messkolben der Klasse A mit farbigem Schraubverschluss
Toleranz:
±0,04 ml
±0,15 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.25 ml
±0.40 ml
Förpackningsstorlek
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Beskrivelse
- Schützen von Proben vor Lichteinwirkung unter Beibehalten einer hohen Transparenz, um eine genaue Einstellung der Volumen zu ermöglichen
- Mit Ringmarke individuell auf ‘in.’ kalibriert
- Klasse A-Toleranzen gemäß DIN EN ISO 1042
- Mit Chargennummer und Chargenzertifikat aufgedruckt
- Thermische Beanspruchung bis 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht dauerhaft
- Zum Erhalten der Markierungen wird eine Reinigung bis maximal 60 °C empfohlen
- Auch mit DAkkS-Kalibrierzertifikat oder individuellem Qualitätszertifikat lieferbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrierung | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Kristallklar |
| Beschreibung | Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Höhe (metrisch) | 90 mm |
| Toleranz | ±0.04 ml |
| Klasse | Klasse A |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion