Learn More
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse A
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Beschreibung:
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
PMP-Messkolben der Klasse A mit farbigem Schraubverschluss
Toleranz:
±0,04 ml
±0,15 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.25 ml
±0.40 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Description
- Schützen von Proben vor Lichteinwirkung unter Beibehalten einer hohen Transparenz, um eine genaue Einstellung der Volumen zu ermöglichen
- Mit Ringmarke individuell auf ‘in.’ kalibriert
- Klasse A-Toleranzen gemäß DIN EN ISO 1042
- Mit Chargennummer und Chargenzertifikat aufgedruckt
- Thermische Beanspruchung bis 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht dauerhaft
- Zum Erhalten der Markierungen wird eine Reinigung bis maximal 60 °C empfohlen
- Auch mit DAkkS-Kalibrierzertifikat oder individuellem Qualitätszertifikat lieferbar
Specifications
Specifications
| Kalibrierung | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe | Kristallklar |
| Beschreibung | NS 12/21-Stopfen |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Toleranz | ±0.06 ml |
| Klasse | Klasse A |
| Verschlusstyp | Standard-Schliffstopfen |