Learn More
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse A
Artikelnummer. 10264311
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Beschreibung:
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
PMP-Messkolben der Klasse A mit farbigem Schraubverschluss
Toleranz:
±0,04 ml
±0,15 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.25 ml
±0.40 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10264311
Marke: VITLAB™ 67104
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Kolben ermöglichen dank genauer Volumeneinstellung genaue Messungen bei Laboranwendungen. VITLAB™ PMP-Messkolben der Klasse A zeichnen sich durch eine einzelne Kalibrierungskennzeichnung aus, welche das kalibrierte Volumen genau festlegt. In klarem oder UV-absorbierendem, hochtransparentem PMP zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe lieferbar.
  • Schützen Sie Proben sicher vor Licht und bewahren Sie eine hohe Transparenz, um Volumina präzise einzustellen
  • Mit individuell auf ‘In’ kalibrierter Ringmarke
  • Toleranzen der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042
  • Mit aufgedruckter Chargennummer und Chargenzertifikat
  • Eine thermische Belastung bis zu 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
  • Um die Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
  • Auch erhältlich mit DAkkS Kalibrierzertifikat oder individuellem Qualitätszertifikat
Spezifikation
Kalibrierung Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Kristallklar
Beschreibung Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material PMP
Höhe (metrisch) 115 mm
Toleranz ±0,04 ml
Klasse A
Verschlusstyp Standard-Schliffstopfen