Learn More
Brand™ PMP-Messzylinder, Klasse A
Gefertigt aus transparentem Polymethylpenten (PMP) nach DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder aus PMP, Klasse A, mit DE-M Kennzeichnung in besonders hochwertiger Druckfarbe. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Zur Schonung der Markierungen und Aufschriften wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen.
Marke: Brand™ 35128
20.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus transparentem Polymethylpenten (PMP)
- Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706- Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit einem Chargenzertifikat.
- DE-M Markierungen in einer besonders hochwertigen Druckfarbe, die in den BRAND™ Messzylindern verwendet wird.
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
50 ml | |
DE-M Markierungen in qualitativ hochwertiger blaue Tinte | |
A | |
1/Packung | |
Autoklavierbar | |
121 °C | |
Rund | |
Hexagonal | |
Graduierter Messzylinder |
PMP (Polymethylpenten) | |
1/Packung | |
Chargenzertifikat | |
1 ml | |
± 0.5 ml | |
1 ml | |
Blue | |
200 mm |