Learn More
Brand™ PMP-Messzylinder, Klasse A
Product Code. 10749531 Shop All Brand Products
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Unit Size:
1 Stück
2 Stück
Product Code. 10749531
Brand: Brand™ 35162
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Gefertigt aus transparentem Polymethylpenten (PMP) nach DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder aus PMP, Klasse A, mit DE-M Kennzeichnung in besonders hochwertiger Druckfarbe. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Zur Schonung der Markierungen und Aufschriften wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen.
  • Aus transparentem Polymethylpenten (PMP)
  • Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706- Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • DE-M Markierungen in einer besonders hochwertigen Druckfarbe, die in den BRAND™ Messzylindern verwendet wird.
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Toleranz ±5 ml
Artikelbeschreibung DE-M Markierungen in qualitativ hochwertiger blaue Tinte
Zertifizierung/Konformität DIN 12681 und ISO 6706
Anzahl pro Packung 1
Klasse A
Enthält Chargenzertifikat
Graduierungen 10 ml
Autoklavierbar Ja
Fehlergrenze ± 5 ml
Max. Temperatur 60 °C
Unterteilung 10 ml
Höhe (metrisch) 440 mm
Typ Graduierter Messzylinder