Learn More
VITLAB™ Graduierte Zylinder, Klasse A, aus PMP mit erhabener Skala
Artikelnummer. p-8003635
Click to view available options
Graduierungen:
0,5 mL
1 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11338543
Marke: VITLAB™ 64704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hohe Form, glasklar, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf „In“. Das mitgelieferte Chargenzertifikat für die konformitätsbescheinigten Messzylinder enthält die Chargennummer und das tatsächlich ermittelte Nennvolumen unter Angabe der Prüfbedingungen. Chargennummer und Jahr der Herstellung sind auf dem Messzylinder aufgedruckt. Die sich daraus ergebenden Abweichungen zum Nennvolumen unterschreiten die geforderten Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706 deutlich. Thermische Belastungen bis 121°C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze.
Volumen: 25mL
Toleranz: 0,25 ±ml
Teilung: 0,5mL
Höhe: 170mm
φ: 22mm
Spezifikation
Klasse A
Graduierungen 0,5 mL
Fehlergrenze ±0.25ml
Form Rund
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 170 mm
Typ Messzylinder
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato