Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, braune Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Mit Ausguss, braune Hauptringgraduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Material | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Graduierungen | 0.2 ml |
| Fehlergrenze | 0,01 |