Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse A, Schellbach-Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Mit Ausguss, Hauptringgraduierung
- Blaue Schellbachgraduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Sterilität | Unsteril |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Höhe (metrisch) | 335 mm |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Graduierungen | Blaue Emailfarbe mit Schellbach-Streifen, Ringgraduierung an Hauptpunkten |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |