Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Artikelnummer. 15876635
Click to view available options
:
Schützt vor organischen Dämpfen, saurem Gas, Ammoniak und Partikeln
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15876635
Marke: Honeywell™ N06575089L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Die A1B1E1K1P3-Kartusche ist Teil der großen Auswahl an Kartuschen, die für viele Anwendungen zum Schutz vor vielen gefährlichen Gasen, Dämpfen und/oder Partikeln angeboten werden. Das Sortiment bietet hohe Qualität und einen kostengünstigen Schutz.
  • Schützt vor organischen Dämpfen, saurem Gas, Ammoniak und Partikeln
  • Ausgezeichnete Filtrationseffizienz über einen längeren Zeitraum
  • Niedriges Profil und geringes Gewicht für optimalen Komfort
  • Niedriges Profil behindert das Sichtfeld nicht
  • Der Gewindeanschluss ist einfach anzubringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kartuschentyp Kunststoffpatrone der Klasse 1
Zertifizierung/Konformität EG-Kategorie PSA: 3, QS: ISO 9001/2000, EG-Zertifizierung: 2259, EG-Bescheinigung: 2259, EN 2259
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt vor organischen Dämpfen, sauren Gasen, Ammoniak und Partikeln
Menge 1 Paar
Gewicht (metrisch) 122,3 g