Learn More
Honeywell™ Class 1 Kunststoffkartusche A1B1E1 für organische Dämpfe und saures Gas
Click to view available options
:
Schützt vor organischen Dämpfen und Partikeln
Beschreibung
- Schützt vor organischen Dämpfen und Partikeln
- Ausgezeichnete Filtrationseffizienz über einen längeren Zeitraum
- Niedriges Profil und geringes Gewicht für optimalen Komfort
- Niedriges Profil behindert das Sichtfeld nicht
- Der Gewindeanschluss ist einfach anzubringen
Spezifikation
Spezifikation
| Kartuschentyp | Kunststoffpatrone der Klasse 1 |
| Zertifizierung/Konformität | EG-Kategorie PSA: 3, QS: ISO 9001/2000, EG-Zertifizierung: 2259, EG-Bescheinigung: 2259, EN 2259 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz gegen organische Dämpfe und Partikel |
| Menge | 6 Paar/Karton, 8 Schachteln/Karton. |
| Gewicht (metrisch) | 92,5 g |