Learn More
Honeywell™ N7700 Klasse 1 Halbmasken-Atemschutzgerät
Hochleistungs-Halbmaske mit leichtem, flachem Design.
31.00 € - 51.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EG-Kategorie PSA: 3, EG-Zertifikat: 250, EG-Bescheinigung, EN 140 |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Silikondichtung |
Produkttyp | Halbmaske Atemschutzgerät |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für zahlreiche Anwendungen geeignet |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15856845
|
Honeywell™
N65770032 |
M |
51.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15866845
|
Honeywell™
N65770033 |
Groß |
31.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gesichtsstück zu 100 % aus hypoallergenem Silikon für höchsten Tragekomfort
- Der Vier-Punkt-Kabelbaum mit Tragegurt ist einfach zu bedienen und sein ergonomisches Design sowie das verbesserte Aufhängungssystem bieten eine optimale Passform und ein hohes Maß an Tragekomfort
- Weniger Luftraum bedeutet weniger Einatmen von Atemluft
- Schnelle Demontage und Reinigung mit austauschbaren Teilen
- Mit dem erstklassigen Ausatemventil kann mehr Atemluft ausgeatmet werden, damit Mitarbeiter von kühlendem, bequemem Tragekomfort profitieren
- Die variable Dicke im Dichtungsbereich passt sich der Nasenbrücke an und sorgt so für zusätzlichen Tragekomfort und eine optimale Passform
Spezifikation
EG-Kategorie PSA: 3, EG-Zertifikat: 250, EG-Bescheinigung, EN 140 | |
Silikondichtung | |
Für zahlreiche Anwendungen geeignet |
Schwarz | |
Halbmaske Atemschutzgerät | |
4-Punkt |