Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clarithromycin, 97 %
Artikelnummer. 15761749
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clarithromycin
CAS 81103-11-9
Schmelzpunkt 222.0°C to 231.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C38H69NO13
Menge 1 g
Synonym clarithromycin, biaxin, clarithromycine, 6-o-methylerythromycin, clathromycin, klaricid, 6-o-methylerythromycin a, abbott-56268, macladin, clarith
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone, chloroform, methanol, ether,, ethanol
InChI-Schlüssel AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
SMILES CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O
IUPAC-Name (3 R,4 S,5 S,6 R,7 R,9 R,11 R,12 R,13 R S,14 R)-6--[(2 S,3 R,4 R,6)-4-(Dimethylamino)-3 -Hydroxy-6 -Methyloxan-2-yl]oxy-14 -ethyl-12,13 -Dihydroxy-4 -[ R2,4 R,5 S,6)-5 -Hydroxy-4 -methoxy- -Dimethyloxan-2-yl- -methoxy-7 -methoxy- -methoxy- -hoxy- -hoxy-3,5,7,9,11,13 -hoxicametyl- -radethyleton-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 747.95
PubChem CID 84029
ChEBI CHEBI:3732
Formelmasse 747.95
Reinheit (%) 97%