Learn More
Thermo Scientific™ Klammern für CO2 Widerstandsfähiger Schüttler
Artikelnummer. 15361105 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Flaschenklammer
Kolbenklammer
Kolbenklammern-Starterkit
Trichterklemme
Klemmen:
1000 mL
100 ml
150 ml
2000 mL
200 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
5000 mL
500 ml
50 ml
Abtrennbar
Flasche
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 15361105
Marke: Thermo Scientific™ 88881105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximieren Sie die Kapazität auf der universellen Plattform der Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler mit einer Reihe von Klemmen, die für die meisten Gefäße geeignet sind.
Maximieren Sie mit einer Reihe von Klammern, die für die meisten Gefäße geeignet sind, die Kapazität auf der universellen Plattform, dem Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler.
  • Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
  • Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kolbenklammer
Klemmen 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) CO2-beständiger Schüttler
Anzahl Positionen 30