missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Cellulosestopfen
Für Flaschen, Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser.
Marke: Fisherbrand™ 0005N00054
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Luftdurchlässig
- Sterilisierbar bis maximal 200 °C
- Einmalige Verwendung
Spezifikation
Ja | |
35 mm | |
200 °C | |
8 mm | |
Stopfen |
Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten | |
1000PK | |
8 mm | |
Cellulosefasern | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur