Learn More
Fisherbrand™ Cellulosestopfen
Für Flaschen, Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser.
Marke: Fisherbrand™ 0005N00055
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Luftdurchlässig
- Sterilisierbar bis maximal 200 °C
- Einmalige Verwendung
Spezifikation
Ja | |
30 mm | |
200 °C | |
9 mm | |
Stopfen |
Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten | |
1000/Pckg. | |
9 mm | |
Zellulose-Faser | |
Steril |