missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Claisen Destillierbrücken mit Vakuumempfänger-Adapter & GL-Gewinde
Destillationsverbindungen nach DIN12594, mit Liebig-Kondensator und Kopf nach Claisen
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05057414
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gewindeanschlüsse: GL 14 (Wasser) und GL 18 (Vakuum)
- Mit zwei Buchsen NS14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
400 mm | |
DURAN™ Schläuche | |
Konus NS 29/32 |
Claisen Destillationsgerät | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur