Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Claisen Destillationsgerät mit GL-Gewinde
Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator (gerader Auslass) und Kopf nach Claisen
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05055311
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wasseranschluss mit DIN-Gewinde, GL 14
- Mit zwei Buchsen NS14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
250 mm | |
DURAN™ Schläuche | |
Konus NS 14/23 |
Claisen Destillationsgerät | |
1 |