Learn More
Hach™ Reagenzienlösungen für CL17-Analysatoren
Verwendung mit dem CL17 Chloranalysator (Modell 5440000) oder Massenanalysemethoden zur Messung des Gesamt- oder freien Chlorgehalts. Hach™ CL17 Analysator-Reagenzienlösungen umfassen DPD Compound, Indikatorlösung (für freies oder Gesamtchlor) und Pufferlösung (für freies oder Gesamtchlor).
32.45 € - 34.55 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EPA |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | CL17 Chloranalysator (Man. Nr. 5440000) |
Bereich | 0 bis 5,0 mg/l |
Testmethode | DPD |
Produktcode | Marke | Typ | Format | Analyten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Format | Analyten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10050414
|
Hach™
2263511 |
Gesamtchlor-Pufferlösung | Lösung | Gesamtchlorgehalt |
34.55 €
473 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10102734
|
Hach™
2314111 |
Pufferlösung für freies Chlor | Lösung | Freies Chlor |
32.45 €
473 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Verwendung mit dem CL17-Chloranalysator (Modell 5440000) oder Massenanalysemethoden zur Messung des Gesamt- oder freien Chlorgehalts.Hach™ CL17 Analysator-Reagenzienlösungen umfassen DPD Compound, Indikatorlösung (für freies oder Gesamtchlor) und Pufferlösung (für freies oder Gesamtchlor).
Der CL17 Chloranalysator ist ein zuverlässiger Online-Analysator für kolorimetrische DPD-Analysen von freiem Chlor, Gesamtchlor oder Permanganat in Desinfektionsanwendungen. Er liefert genaue, zuverlässige Ergebnisse und ist EPA-zertifiziert für die Analyse von freiem oder Gesamtchlor. Die monatliche präventive Wartung kann innerhalb von 15 Minuten oder weniger ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden.
- Wählen Sie freie oder Gesamtchlorreagenzien (Indikator- und Pufferlösungen, je nach dem zu messenden Parameter
- Die DPD-Verbindung wird der Flasche mit freier oder Gesamtchlorid-Indikatorlösung hinzugefügt
- Die Flaschen mit Indikatorlösung + DPD-Lösung und Pufferlösung (frei oder gesamt) werden direkt in den CL17 Chloranalysator eingesetzt
- Der CL17 kann bis zu 30 Tage unbeaufsichtigt ohne tägliche Wartung betrieben werden
Spezifikation
EPA | |
CL17 Chloranalysator (Man. Nr. 5440000) | |
0 bis 5,0 mg/l | |
DPD |