Learn More
Epredia™ Zitrusintermedium
Nutzen Sie anstelle von Xylon das Epredia™ Citrus-Reinigungsmittel für manuelle und automatische Anwendungen.
Marke:  Epredia™ 8301
Artikelnummer. 10444720
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie anstelle von Xylon das Epredia™ Citrus-Reinigungsmittel für manuelle und automatische Anwendungen.
  • Das Lösungsmittel auf D-Limonen-Basis hat einen leichten Zitrusduft.
  • Der höhere Flammpunkt macht die Aufbewahrung in einem Sicherheitsschrank für brennbares Material überflüssig.
Spezifikation
Spezifikation
4 x 3.8L (4 x 1 gal.)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Citrus Clearing Solvent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.