Learn More
Zitronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500g
1kg
5kg
25kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10338460
Marke: Thermo Scientific Acros 227135000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1545801
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
MDL-Nummer MFCD00150031
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, trisodium salt dihydrate
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Menge 500g
Merck Index 15, 8737
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 294.09
Reinheit (%) 0.99
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle