Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, HPLC für elektrochemische Detektion, zertifiziert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10375360
Zitronensäure-Monohydrat, HPLC für elektrochemische Detektion, zertifiziert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375360
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Click to view available options
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10375360
Marke: Fisher Chemical C/6230/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
500g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 1.8
CAS 5949-29-1
Schmelzpunkt 135°C
Farbe Weiß
Summenformel C6H10O8
MDL-Nummer 149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure-Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
Formelmasse 210.15g/mol
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure-Monohydrat, HPLC für elektrochemische Detektion, zertifiziert, Fisher Chemical >