missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zitronensäure, Diammoniumsalz, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-4813414 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
12605097 100 g 100 Gramm
12615097 500 g 500 Gramm
12633620 2.5 kg 2.50 Kilogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12605097

Marke: Thermo Scientific Acros 447681000

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226.19 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3012-65-5
Summenformel C6H14N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 226.19
MDL-Nummer MFCD00013068
InChI-Schlüssel YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
IUPAC-Name Azan; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Citric acid, diammonium salt
Dichte 1.5000g/mL
Glührückstand 0.01% max
Menge 100 g
Merck Index 15509
Relative Dichte 1.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 226.19
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, diammonium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.