Learn More
Citronensäure, wasserfrei (kristallin), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10193333
Citronensäure, wasserfrei (kristallin), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10193333
500g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
500g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10193333
Marke: Fisher BioReagents BP339500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wasserfreie Zitronensäure eignet sich für Gewebekultursysteme, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric Acid Anhydrous
pH 1,7
CAS 77-92-9
Schmelzpunkt 153 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Summenformel C6H8O7
MDL-Nummer MFCD00011669
Merck Index 15, 2325
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) ≥99.5%
Menge 500g
Glührückstand Max. 0,02%
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Citronensäure, wasserfrei (kristallin), Fisher BioReagents >