Learn More
Zitronensäure, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15885108
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.123
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric Acid Anhydrous
Schmelzpunkt 153°bis 154 °C
Beilstein 782061
Formelmasse 192.12
Dichte 1,665
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Relative Dichte 1,665
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.