Learn More
Zitronensäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zitronensäure ist die am weitesten verbreitete organische Säure und pH-Kontrollmittel für Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika und technische Anwendungen. Sie wird in pharmazeutischen Präparaten, insbesondere in Efferveszenztabletten, verwendet. Sie wird als natürliches Konservierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether, Dimethylsufoxid und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Alkalien, Basen, Metallnitraten und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citric acid |
pH | 1,6 |
Schmelzpunkt | 153 bis 154 °C |
Beilstein | 782061 |
Merck Index | 14,2326 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,ether,dimethylsufoxide and ethylacetate. |
Formelmasse | 192.13 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Dichte | 1,665 |
Menge | 1000g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q09L006 | Analysenzertifikat | 10/04/2025 | A10395.0I,A10395.30,A10395.0B |
N10L029 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | A10395.0I,A10395.30,A10395.0B |
10253466 | Analysenzertifikat | 07/01/2025 | A10395.0I,A10395.30,A10395.0B |
Y21K047 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | A10395.0I,A10395.30,A10395.0B |
X14K042 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | A10395.0I,A10395.30,A10395.0B |
Sicherheit und Handhabung
- Citric acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: citric acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%