Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citalopram Hydrobromid
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citalopram hydrobromide |
Schmelzpunkt | 185.0°C to 188.0°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | (1% in ethanol) Clear colorless |
Formelmasse | 405.3 |