Learn More
cis-Akonitisches Anhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
cis-Aconitic anhydride is used in the preparation of poly(amino acid)-containing copolymers with gradient pH-sensitive side groups initiated by the amino groups in methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(L-lysine). It is also involved in the preparation of pH-sensitive anti-tumor prodrug nanoparticles by conjugation with D-alfa-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate (TPGS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cis-Aconitanhydrid wird verwendet bei der Herstellung von poly(Aminosäure)-haltigen Copolymeren mit pH-gradientenempfindlichen Seitengruppen, die von Aminogruppen in Methoxy-Poly(Ethylenglycol)-Block-Poly(L-Lysin) initiiert werden. Es ist auch an der Herstellung von pH-empfindlichen Anti-Tumor-Prodrug Nanopartikeln durch Konjugation mit D-alfa-Tocopheryl Polyethylenglycol1000 Succinat (TPGS) beteiligt.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Kühl lagern.
Cis-Aconitanhydrid wird verwendet bei der Herstellung von poly(Aminosäure)-haltigen Copolymeren mit pH-gradientenempfindlichen Seitengruppen, die von Aminogruppen in Methoxy-Poly(Ethylenglycol)-Block-Poly(L-Lysin) initiiert werden. Es ist auch an der Herstellung von pH-empfindlichen Anti-Tumor-Prodrug Nanopartikeln durch Konjugation mit D-alfa-Tocopheryl Polyethylenglycol1000 Succinat (TPGS) beteiligt.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Kühl lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-Aconitic anhydride |
Schmelzpunkt | 74°C to 78°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 127575 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 156.1 |
Reinheit (%) | 98% |