Learn More
cis-2-Amino-1-Cyclopentancarbonsäure-Hydrochloridhämihydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10257130
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
Schmelzpunkt 199°C to 202°C
Namenshinweis 99%
CAS 212755-84-5
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel HCl·1/2H2O
Infrarotspektrum Echt
MDL-Nummer MFCD00800502
Verpackung Glasflasche
Synonym 1s,2r-2-aminocyclopentane-1-carboxylic acid hydrate hydrochloride, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate, 99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
InChI-Schlüssel LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
SMILES C1CC(C(C1)N)C(=O)O.Cl
IUPAC-Name (1R,2S)-2-Aminocyclopentan-1-carbonsäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 174.63
PubChem CID 2733976
Formelmasse 174.63
Reinheit (%) 99%
Menge 250 mg
Physikalische Form Kristallpulver