Learn More
CIS-1-(Boc-amino)-4-(2-Hydroxyethyl)cyclohexan, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447566
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1069120-19-9
Summenformel C13H25NO3
Molekulargewicht (g/mol) 243.35
MDL-Nummer MFCD03844626,MFCD03844625
InChI-Schlüssel KTNFSGIXLVLQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-hydroxyethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-hydroxyethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, ktnfsgixlvlqnk-xypyzodxsa-n, butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720929
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[4-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CCO)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-1-(Boc-amino)-4-(2-hydroxyethyl)cyclohexane
Menge 1 g
Formelmasse 243.34
Reinheit (%) 97%