Learn More
Steris™ CIP 220™
Artikelnummer. 15252680
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,8 l
Artikelnummer. 15252680
Marke: Steris™ 1D2208
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erfüllt die einzigartigen Reinigungsanforderungen in den Branchen, für die ein effektives, validierbares Reinigungsmittel erforderlich ist.Steris Corporation CIP 220™ ist eine (urheberrechtlich) geschützte Mischung aus Glykolsäure, einem fortschrittlichen Tensid und anderen leistungssteigernden Inhaltsstoffen, die mehrere Reinigungsmechanismen bieten.
Das CIP 220 Reinigungsmittel auf Säurebasis für Verarbeitung und Forschung wurde speziell für die einzigartigen Reinigungsanforderungen in den pharmazeutischen, biotechnologischen, kosmetischen, Nahrungsergänzungsmittel- und anderen Industrien entwickelt.Dieses phosphatfreie, schäumende Reinigungsmittel eignet sich ideal für CIP-, COP- und manuelle Anwendungen.
  • Flexibilität— Effektive Reinigung einer Vielzahl von pharmazeutischen Prozessrückständen
  • Einfache Validierung— Ermöglicht Reinigungsvalidierung mit einem umfassenden Support-Dokumentationspaket
  • Kosteneinsparung— Reduziert Wasserverbrauch und Reinigungszeit durch hervorragende Spül- und Schaumeigenschaften
  • Umweltfreundlich – phosphatfrei und mit biologisch abbaubaren Tensiden hergestellt, um die Harmonisierung der Reinigungsprozesse zu unterstützen
  • Zuverlässigkeit – Globale Verfügbarkeit und für die pharmazeutische Industrie hergestellt in einer cGMP-konformen, FDA-registrierten und ISO 9001-zertifizierten Einrichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
pH 2,8
Aussehen Farblos bis hellgelb
Material 10 – 30 % Hydroxyessigsäure
Menge 4 Packungen
Löslichkeit Vollständig in Wasser löslich
Volumen (metrisch) 3,8 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CIP 220
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydroxyacetic acid