Learn More
Steris™ CIP 100™
Erfüllt die einzigartigen Reinigungsanforderungen in den Branchen, für die ein effektives, validierbares Reinigungsmittel erforderlich ist. Steris Corporation CIP 100™ ist eine (urheberrechtlich) geschützte Mischung aus Kaliumhydroxid, einem fortschrittlichen Tensid und anderen leistungssteigernden Inhaltsstoffen, die mehrere Reinigungsmechanismen bieten.
Marke: Steris™ 1D1008
Beschreibung
CIP 100 Alkaline Process and Research Cleaner wurde speziell für die einzigartigen Reinigungsanforderungen in der pharmazeutischen, biotechnologischen, kosmetischen, Nahrungsergänzungsmittel- und anderen Industrien entwickelt. Dieses Produkt mit geringer Schaumbildung entfernt eine Vielzahl von Prozessrückständen, von Nebenprodukten der Fermentation bis hin zu Emulsionen und Schmierstoffen auf Silikonbasis, und eignet sich ideal für den Einsatz in CIP-, COP- (Clean-out-of-Place) und manuellen Anwendungen.
- Flexibilität— Effektive Reinigung einer Vielzahl von pharmazeutischen Prozessrückständen
- Einfache Validierung— Ermöglicht Reinigungsvalidierung mit einem umfassenden Support-Dokumentationspaket
- Kosteneinsparung— Reduziert Wasserverbrauch und Reinigungszeit durch hervorragende Spül- und Schaumeigenschaften
- Globale Verfügbarkeit— Hergestellt mit biologisch abbaubaren Tensiden für die Harmonisierung von Reinigungsprozessen
- Zuverlässigkeit— Hergestellt für die pharmazeutische Industrie in einer cGMP-konformen, FDA- und ISO9001-zertifizierten Einrichtung
Weitere Spezifikationen:
- 1.27 g/ml bei 25 °C
- Vollständig in Wasser löslich
- Flammpunkt: >96.7 °C
- Keine Phosphate
Spezifikation
12,3 bis 12,8 (1 %) | |
ISO 9001, cGMP | |
Flüssiges Gemisch | |
3,8 l |
Transparent bis hellgelb | |
10–30 % Kaliumhydroxid, 1–5 % Tetrasodium EDTA | |
4 Packungen |
Sicherheit und Handhabung
- CIP 100 - Alkaline Process and Research Cleaner
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.