Learn More
Zimtamid, überwiegend trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485473
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11485473
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13429.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 621-79-4 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-79-4
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00008033
InChI-Schlüssel APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamamide, trans-cinnamamide, 3-phenylacrylamide, cinnamic amide, 2-propenamide, 3-phenyl, 3-phenylpropenamide, 2-benzylideneacetamide, e-cinnamamide, ginnamic acid amide, trans-cinnamoylamine
PubChem CID 5273472
ChEBI CHEBI:76320
IUPAC-Name (E)-3-Phenylprop-2-enamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cinnamamide
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 145°C to 149°C
Menge 100 g
Beilstein 2040577
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.