Learn More
Tocris Bioscience™ Cinacalcethydrochlorid
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Marke: Tocris Bioscience™ 6170/10
114.03 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cinacalcet hydrochloride is a calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist. Activates CaSR signaling in cellular proliferation and phosphatidylinositol (PI) hydrolysis assays. Reduces serum parathyroid hormone levels in rats. Also potent CYP2D2 inhibitor (IC50 = 87 nM) and L-type calcium channel blocker. Orally bioavailable.Spezifikation
Hemmstoff | |
364782-34-3 | |
393.87g/mol | |
Calcium-Sensing Receptor Agonists |
Calcium-Sensing Receptor | |
C22H22F3N.HCl | |
Store at -20°C | |
10 mg |
Nur für Forschungszwecke