Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 10,25 x 10,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung
Marke:  Thermo Scientific™ SP88850107
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15483620
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Unsere neuen digitalen Heizrührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung, ausgezeichnete Sicherheit und ein überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
  • Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
  • Temperatur in Schritten von 1 ° einstellbar
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Flexible, robuste Konstruktion
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Leicht ablesbare LED-Anzeige für Heizen und Rühren, neben4" x4" Heizplattenrührer, der über eine digitale Temperatur- und eine analoge Rührsteuerung verfügt.
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Optionaler Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Garantie: 3 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
1 Netzkabel
7,5 kg
16,2 in.
10.2 cm
4 in.
28.7 cm
11,3 in.
7.5 kg
Square
6 L
10,25 x 10,25 in.
LED
230 V
16,5 lb.
230 V, 50/60 Hz
10,25 x 10,25 in.
Umgebungstemperatur bis 400 °C
50/60 Hz
41.1 cm
16.5 lb.
Heizplattenrührer, Rührer
UK
50 bis 1.500 U/min
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.