Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Artikelnummer. 12967206 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
150 l
200 l
600 l
Spannung:
230 V
Steckertyp:
EU
UK
Abmessungen (L x B x H):
13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm)
80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12967206
Marke: Thermo Scientific™ 50100547
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank ihrer außergewöhnlichen Rührleistung eignen sich die Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobilen Direktrührer für Anwendungsbereiche mit hohen Volumen.
Mit der Rührkraft der Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer können Sie Anwendungen mit hohem Volumenaufkommen bewältigen. Für den Mobil 200 und den Mobil 600 wird entweder das Telemodul 40 M oder das Telemodul 80 M Steuergerät benötigt.
Eigenschaften:
  • Schnellstopp innerhalb von drei Sekunden ohne Nachlaufen des Motors zur Verhinderung von Gefäßbruch
  • Das gekapselte Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und ist gegen chemische Stoffe resistent
  • Rührgeschwindigkeiten von 100 U/min bis 1000 U/min
Mobil Direct:
  • Rühren Sie bis zu 150 l um
  • Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 30 Ncm
  • Verfügt über einen integrierten Controller mit anpassbaren Leistungseinstellungen
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
  • Schutzart IP62; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Mobil 200:
  • Rühren Sie bis zu 200 l um
  • Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 50 Ncm
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
  • Schutzart IP65; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Mobil 600:
  • Rühren Sie bis zu 600 l um
  • Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 50 Ncm
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
  • Schutzart IP65; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Erfordert:
Die Rührer Mobil 200 und Mobil 600 benötigen entweder die Steuereinheit Telemodul 40 M oder Telemodul 80 M (Bestellung separat). Der Rührer Mobil Direct ist mit einem eingebauten Steuergerät ausgestattet und erfordert kein externes Steuergerät.
Empfohlen für:
Für den Betrieb in Pilotanlagen oder integriert in Prozessgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 1.000 U/min
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 150 l
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Wirkleistung 40 W
Abmessungen (L x B x H) 13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 3,4 in.
Höhe (metrisch) 80 mm
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 330 mm
Breite (angloamerikanisch) 13 in.
Breite (metrisch) 330 mm
Steckertyp UK
Zertifizierung/Konformität CE
Beschreibung Mobil Direct, 150 l Fassungsvermögen, 230 V UK, mit eingebautem Steuergerät
Modell Mobil Direct
Schutzartklasse IP 64, IP 32
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +40 °C (Betriebstemp.)
Typ Rührer
Gewicht (angloamerikanisch) 35,2 lb.
Gewicht (metrisch) 16 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.