Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Dank ihrer außergewöhnlichen Rührleistung eignen sich die Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobilen Direktrührer für Anwendungsbereiche mit hohen Volumen.
Marke: Thermo Scientific™ 50119110
2360.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Rührkraft der Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer können Sie Anwendungen mit hohem Volumenaufkommen bewältigen. Für den Mobil 200 und den Mobil 600 wird entweder das Telemodul 40 M oder das Telemodul 80 M Steuergerät benötigt.
Eigenschaften:- Schnellstopp innerhalb von drei Sekunden ohne Nachlaufen des Motors zur Verhinderung von Gefäßbruch
- Das gekapselte Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und ist gegen chemische Stoffe resistent
- Rührgeschwindigkeiten von 100 U/min bis 1000 U/min
Mobil Direct:
- Rühren Sie bis zu 150 l um
- Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 30 Ncm
- Verfügt über einen integrierten Controller mit anpassbaren Leistungseinstellungen
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP62; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Mobil 200:
- Rühren Sie bis zu 200 l um
- Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 50 Ncm
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP65; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Mobil 600:
- Rühren Sie bis zu 600 l um
- Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 50 Ncm
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP65; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Erfordert:
Die Rührer Mobil 200 und Mobil 600 benötigen entweder die Steuereinheit Telemodul 40 M oder Telemodul 80 M (Bestellung separat). Der Rührer Mobil Direct ist mit einem eingebauten Steuergerät ausgestattet und erfordert kein externes Steuergerät.
Empfohlen für:
Für den Betrieb in Pilotanlagen oder integriert in Prozessgeräte
Spezifikation
100 bis 1.000 U/min | |
600 l | |
80 W | |
CE | |
Mobil 600 ohne Steuergerät | |
-10 bis +40 °C (Betriebstemp.) | |
35,2 lb. |
Edelstahl | |
Quadratisch | |
80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in.) | |
Mobil 600 ohne Steuergerät, 600 l Fassungsvermögen | |
IP 64, IP 32 | |
Rührer | |
16 kg |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.