Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Mit der Rührkraft der Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer können Sie Anwendungen mit hohem Volumenaufkommen bewältigen. Für den Mobil 200 und den Mobil 600 wird entweder das Telemodul 40 M oder das Telemodul 80 M Steuergerät benötigt.
- Schnellstopp innerhalb von drei Sekunden ohne Nachlaufen des Motors zur Verhinderung von Gefäßbruch
- Das gekapselte Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und ist gegen chemische Stoffe resistent
- Rührgeschwindigkeiten von 100 U/min bis 1000 U/min
Mobil Direct:
- Rühren Sie bis zu 150 l um
- Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 30 Ncm
- Verfügt über einen integrierten Controller mit anpassbaren Leistungseinstellungen
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +40 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP62; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Mobil 200:
- Rühren Sie bis zu 200 l um
- Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 50 Ncm
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP65; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Mobil 600:
- Rühren Sie bis zu 600 l um
- Das maximale Drehmoment der Welle beträgt 50 Ncm
- Die Betriebsbedingungen betragen -10 ° bis +56 °C bei 100 % rel. Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP65; einfach unter laufendem Wasser zu reinigen
Erfordert:
Die Rührer Mobil 200 und Mobil 600 benötigen entweder die Steuereinheit Telemodul 40 M oder Telemodul 80 M (Bestellung separat). Der Rührer Mobil Direct ist mit einem eingebauten Steuergerät ausgestattet und erfordert kein externes Steuergerät.
Empfohlen für:
Für den Betrieb in Pilotanlagen oder integriert in Prozessgeräte
Specifications
Specifications
| Geschwindigkeit | 100 bis 1.000 U/min |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 200 l |
| Form | Quadratisch |
| Wirkleistung | 80 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in.) |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Beschreibung | Mobil 200 ohne Steuergerät, 200 l Fassungsvermögen |
| Modell | Mobil 200 ohne Steuergerät |
| Schutzartklasse | IP 64, IP 32 |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.