Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 und Mobil 25 Großvolumenrührer
Artikelnummer. p-4531327 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Mobil 10 ohne Steuergerät
Mobil 25 ohne Steuergerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10395330
Marke: Thermo Scientific™ 50119111
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rühren und mischen Sie Volumen bis zu 10 l mit diesen Rührwerken mit großen Volumina, ideal für schwer zu rührende, viskose Flüssigkeiten.
Rühren und mischen Sie Volumina von bis zu 10 l mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil 10 und Mobil 25-Rührern für großes Volumen, ideal für schwer zu rührende viskose Flüssigkeiten. Die Schnellstopp-Funktion stoppt den Antrieb innerhalb von drei Sekunden ohne Nachlaufen des Motors zur Verhinderung von Gefäßbruch.
Cimarec™ Mobil 10
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Allmähliche Beschleunigung mit geringer Scherung beim Start
  • Rührdrehzahl von 100 bis zu 1000 U/min
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +56 °C
  • Schutzklasse IP 66
Cimarec™ Mobil 25
  • Ideal für Anwendungen bei hohen Temperaturen bis 121 °C und hohem Druck bis 2 bar (121 psi)
  • Kann in Autoklaven, Wasserbädern und Klimakammern betrieben werden
  • Hervorragend für den Einsatz mit sterilisierten Medien geeignet und gewährleistet ein gleichmäßiges Erwärmen und Abkühlen
  • Das gekapselte Edelstahlgehäuse lässt sich einfach reinigen und ist gegen chemische Stoffe resistent
  • Allmähliche Beschleunigung mit geringer Scherung beim Start
  • Rührdrehzahl von 100 bis zu 1000 U/min
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +121 °C
  • Schutzklasse IP 68; einfache Reinigung unter fließendem Wasser
Erfordert:
Telemodul 10 M Steuergerät (#50119120 oder #500119121)
Garantie: 5 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 1.000 U/min
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 10 l
Form Quadratisch
Wirkleistung 10 W
Durchmesser (angloamerikanisch) 5 in.
Durchmesser (metrisch) 128 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,3 in.
Höhe (metrisch) 32 mm
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Beschreibung Mobil 10 ohne Steuergerät; Betriebstemperatur: -10 bis +56 °C
Modell Mobil 10 ohne Steuergerät
Schutzartklasse IP 66
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
Typ Rührer
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 lb.
Gewicht (metrisch) 0,7 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.